Agitateurs oscillants, Promax
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
542-20020-00 543-22332-00 542-20020-05 543-22332-06 542-20020-02 543-22332-02
444-1420EA 2760 EUR InStock
444-1420 444-1320 444-1255 444-1256 444-1473 444-1478
Agitateurs oscillants, Promax
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Les agitateurs Promax assurent un mouvement oscillant unidimensionnel d'avant en arrière pour l'agitation vigoureuse de flacons et d'ampoules à décanter dans les applications chimiques, à l'aide de cadrans de commande analogiques pour régler la fréquence d'oscillation. Le boîtier encapsulé réduit pratiquement à néant le transfert thermique entre le moteur et la plate-forme support, l'entraînement étant protégé contre les éclaboussures.
  • Vitesse réglable par variateur
  • Système modulaire : possibilité de combiner le Promax 1020 avec l'incubateur Incubator 1000 avec un choix de couvercle d'incubation bas ou haut
  • Minuterie avec signal sonore pour un fonctionnement sans surveillance
  • Promax 1020 ; minuterie numérique jusqu'à 999 min, Promax 2020 ; minuterie analogique jusqu'à 120 min
  • Utilisable de 0 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40 (Promax 1020) ; IP 20 (Promax 2020)
Information de livraison: fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant. Large gamme d'adaptateurs et de pinces pour un maximum de 4 ampoules à décanter ou Flacons Erlenmeyers. Les accessoires du Promax 1020 sont de catégorie D et ceux du Promax 2020 sont de catégorie E. Veuillez consulter l'entrée « Accessoires pour agitateurs Heidolph » à la fin de la section sur les agitateurs orbitaux. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité