L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateurs oscillants, HS 260
Fournisseur: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 3051 EUR InStock
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Agitateurs oscillants, HS 260
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Agitateurs plats et compacts avec minuterie et réglage électronique de la vitesse. Le modèle Control est équipé d'une interface RS232/analogique et d'un système de positionnement limite intégré pour des échantillonnages robotisés ; toutes les fonctions peuvent être contrôlées et décrites avec le logiciel labworldsoft® disponible en option.
  • Fonctionnement continu ou temporisé : 5 à 50 min pour le modèle basic, 0 à 599 min pour le modèle control
  • Modèle basic équipé d'un affichage à LED pour le réglage de la vitesse et du temps ; le
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité