VWR®, Agitateurs à mouvement de bascule
Fournisseur: VWR Collection
444-0142EA 1700 EUR InStock
444-0142 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, Agitateurs à mouvement de bascule
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Les agitateurs à mouvement de bascule offrent une vitesse variable et une inclinaison réglable pour un contrôle optimal des conditions de mélange. Un léger mouvement ondulatoire est idéal pour les membranes de transfert et les gels. Les agitateurs assurent le maintien d'une vitesse constante, indépendamment des variations de charge ou de tension. Agitateurs robustes parmi un choix de modèles avec plates-formes simple ou à double niveau en acier inoxydable.
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 1 à 120 min, avec arrêt automatique
  • Le modèle à double plate-forme augmente la capacité d’accueil d’échantillons lorsque l’espace sur la paillasse est limité
  • Utilisable entre 4 et 65 °C (80 % d’humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 54
Information de livraison: Fournis avec un tapis en caoutchouc antidérapant.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité