VWR®, Mini mélangeur 3D à nutation
Fournisseur: VWR Collection
444-0148EA 586 EUR InStock
444-0148 444-0149 444-0150
VWR®, Mini mélangeur 3D à nutation
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Le mini mélangeur à nutation combine l’action d’un agitateur orbital et d’un mélangeur à bascule pour produire un mouvement tridimensionnel qui permet un mélange doux mais complet sans formation de mousse. Parfaits pour mélanger des échantillons dans des tubes de prélèvement sanguin et des tubes à centrifuger. La vitesse et l’angle d’inclinaison sont fixes, fournissant les conditions optimales pour mélanger et remettre en suspension des échantillons dans des tubes à sang et à centrifuger.
  • Un mouvement doux maintient les tissus fragiles intacts
  • Utilisable entre 4 et 65 °C (85 % d’humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 54
Information de livraison: Fourni avec un tapis en caoutchouc matelassé.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité