L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateur incubateur, KS 4000 i/ic control
Fournisseur: IKA
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 7924 EUR InStock
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Agitateur incubateur, KS 4000 i/ic control
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Agitateur incubateur facile à utiliser permettant un fonctionnement sans surveillance dans un environnement à température contrôlée. L'appareil est équipé d'un grand écran LED pour les paramètres de minuterie et de vitesse, et d'une régulation de température PiD intégrée (avec deux sondes de température PT1000). Les agitateurs sont équipés d'un contrôle électronique de la température et de la vitesse. Plateau collecteur avec tuyau d'évacuation à l'arrière de l'agitateur. Les éléments de commande sont recouverts d'une matière antimicrobienne afin de réduire le nombre de bactéries.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité