Bains à sec agités pour microtubes, PHMT
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PHMT-PSC18 PHMT-PSC24 PHMT-PSC96 PHMT-PSC32 PHMT-PSC24N
444-0922EA 1770 EUR InStock
444-0922 444-0923 444-0926 444-0925 444-0924
Bains à sec agités pour microtubes, PHMT
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Bains à sec agités pour microtubes, compacts et simples à utiliser avec blocs de microtubes interchangeables pour 24 ou 32 microtubes ou une plate de 96 puits uniquement (sans jupe) et incubation jusqu'à 100 °C. Le moteur à la fois puissant et silencieux assure une rotation contrôlée et reproductible sur toute la plage de vitesse, pour une amplitude uniforme sur la plate-forme d'agitation. Plusieurs blocs adaptés à différentes procédures de laboratoire standard sont disponibles.
  • Les phases de mélange et d'incubation sont combinées et les temps de réaction réduits
  • Chauffage rapide pour faciliter le changement d'application et augmenter le rendement et la souplesse
  • Minuterie intégrée, de 1 min à 96 heures, avec avertisseur sonore et arrêt automatique, ou mode continu
  • L'écran LCD sur 2 lignes qui indique les valeurs réelles et paramétrées de la température, la vitesse d'agitation et l'heure
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certifications: Conformes à IEC61010 chapitres 1 et 2
Informations de commande: Les blocs supplémentaires interchangeables doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité