Mailles
Fournisseur: Schwegmann Filtrations-Technik
510-9539EA 292 EUR InStock
510-9508 510-9507 510-9509 510-9504 510-9503 510-9506 510-9505 510-2071 510-2070 510-9502 510-2073 510-9501 510-2075 510-2074 510-2077 510-2076 510-9492 510-9491 510-9494 510-9493 510-9490 510-2068 510-2067 510-2069 510-9537 510-9536 510-9539 510-9538 510-9577 510-9533 510-9576 510-9532 510-9579 510-9535 510-9578 510-9534 510-9495 510-2066 510-9575 510-9531 510-9530 510-9574 510-9481 510-9483 510-9482 510-9529 510-9526 510-9525 510-9569 510-9528 510-9527 510-9522 510-9521 510-9524 510-9568 510-9523 510-9485 510-9562 510-9484 510-9561 510-9486 510-9470 510-9472 510-9471 STOC1-5 510-9515 510-9558 510-9514 510-9517 510-9516 510-9511 510-9510 510-9554 510-9513 510-9557 510-9556 510-9512 510-9551 510-9474 510-9473 510-9553 510-9552
Mailles
Filtres Filtres à membrane
Mailles en polyamide (nylon): La résistance aux acides est limitée et dépend de la concentration et de la température. Excellente résistance aux alcalis, y compris à l'hydroxyde de sodium et à l'hydroxyde de potassium. Les performances chimiques par rapport aux solvants organiques sont très bonnes. Thermorésistant de 0 °C à +130 °C à l'état sec, de +95 °C à +100 °C dans l'eau.
Mailles en polyester: Résistance à la plupart des acides mais pas aux alcalis. Thermorésistance de -75 °C à +150 °C pendant des périodes courtes et jusqu'à +125 °C pendant des périodes plus longues.
Mailles en polypropylène: La résolution de l'humidité à une humidité relative de l'air de 95% et à une température de 25 °C est inférieure à 0,01%. Résistance aux alcalis, même à des concentrations élevées. L'utilisation avec des solvants organiques est limitée. Thermorésistance de 0 °C à +150 °C pendant des périodes courtes et jusqu'à +125 °C pendant des périodes plus longues.
Mailles en ETFE: L'absorption de l'humidité à une température de +20 °C et à une humidité relative de 65% est de 0%. Bonne résistance aux acides, aux alcalis, aux solvants et à l'hydrolyse. Thermorésistance de -190 °C à +150 °C à l'état sec.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité