Thermomètres à contact électronique, ETS-D5/ETS-D6
Fournisseur: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 477 EUR InStock
620-8108 620-8109
Thermomètres à contact électronique, ETS-D5/ETS-D6
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres assurent une parfaite régulation de la température du milieu, sans dépassement, même en cas de chauffage rapide. Avec contrôle PID optimisé et fonction de réinitialisation. Adaptés à tous les agitateurs magnétiques munis d'une prise pour thermomètre à contact DIN 12878 de classe 2 (par ex., IKA®, Heidolph et Corning avec adaptateur AD-C1).
  • Trois modes de fonctionnement pour garantir une adaptation optimale à la méthode de travail
  • Mode de fonctionnement A : pour des opérations réalisées avec des paramètres variables (de –50 à +450 °C). Température de sécurité réglable
  • Mode de fonctionnement B : pour des opérations réalisées en série dans des conditions uniformes
  • Mode de fonctionnement C : pour un fonctionnement sans surveillance
  • Toutes les valeurs sont gardées en mémoire. Ce mode assure une protection contre des déréglages abusifs ou accidentels
ETS-D6 dispose d'un instrument de mesure de pH intégré idéal pour tous les agitateurs magnétiques avec une douille thermométrique de contact selon DIN 12878, classe 2 (par ex. IKA, Heidolph et Corning avec adaptateur AD-C1). Il assure un contrôle parfait de la température sans dépasser la température réglée, même lorsque le chauffage est rapide.
Operating temperature and humidity:
0...60 °C
≤80% RH
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 54.
Information de livraison: Fournis avec une sonde en acier inoxydable. ETS-D6 est fourni sans électrode. Une large gamme d'accessoires (à commander séparemment) sont disponibles.
Attention: * plus tolérance de la sonde PT1000 à la norme DIN CEI 751 de classe A
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité