Contrôleurs électroniques de température, EKT Hei-Con
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-88100-00 509-88000-00
441-1320EA 740 EUR InStock
441-1320 441-1319
Contrôleurs électroniques de température, EKT Hei-Con
Contrôleurs Contrôleurs de température
Contrôleurs électroniques de température au design novateur, utilisables en association avec les modèles MR Hei-Standard (uniquement les modèles anciens), ainsi qu'avec les anciens modèles MR 3001 K et MR 3002. La sonde de température est reliée au contrôleur par un fil, ce qui empêche la chaleur et les vapeurs d'endommager le contrôleur. Bouton MAX permettant à l'utilisateur de voir la température de sécurité à laquelle l'unité se déconnecte.
  • Affichage clair à deux lignes pour les températures nominale et réelle
  • Le signal de tendance indique la hausse de la température du milieu
  • Affiche toutes les températures entre -50 °C et +300 °C
  • Contrôle Fuzzy-logic pour un chauffage rapide sans surchauffe
  • Contrôleur sans mercure, avec protection de la sonde contre les cassures et les courts-circuits
Disponibles avec sonde en acier inoxydable (V2A) ou sonde recouverte de verre pour une utilisation avec des acides forts.
Classe de protection (DIN 60529) IP40
Certifications: Circuit de contrôle et de sécurité conforme à la norme DIN EN 12878 classes 1 et 2
Informations de commande: Fournis avec deux pinces différentes pour une fixation sur des barres de maintien de Ø 10 à 13 mm. Barre de maintien et support pour sonde de température à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité