Agitateurs magnétiques multipositions, Variomag Biosystem Direct et Biosystem
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
50118919 50118915 50118918 50119113 50119114 50118917
HPLT50118919EA 1700 EUR InStock
HPLT50118919 HPLT50118915 HPLT50118918 HPLT50119113 HPLT50119114 HPLT50118917
Agitateurs magnétiques multipositions, Variomag Biosystem Direct et Biosystem
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Ces agitateurs à une ou plusieurs positions peuvent recevoir 4 récipients maximum. Les modèles Biosystem Direct avec commande directe conviennent aux mélanges de bouillons de culture, de cultures avec microporteur et de cultures cellulaires en suspension. Les modèles Biosystem à commande externe sont parfaits pour une intégration dans des instruments et systèmes analytiques. Les appareils assurent une agitation lente et uniforme pour protéger les cultures.
  • Grâce à leur construction solide et à leur boîtier en acier inoxydable, les appareils peuvent être nettoyés à l'eau courante
  • Les agitateurs Biosystem génèrent très peu de chaleur, ce qui permet d'agiter les cultures doucement, sans risque de dommage thermique
  • Démarrage automatique pour une accélération sans risque de l'agitateur
  • Les modèles Biosystem Direct peuvent être utilisés entre -10 et +40 °C (95% d'humidité relative) et les modèles Biosystem, entre -10 et +56 °C (100% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
  • Les modèles à commande externe ont besoin de l'unité de commande Biomodul 40 B, qui permet de synchroniser la vitesse de différents récipients pour une grande reproductibilité
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Informations de commande: Supplied without Biomodul 40 B controller. Please order controller separately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité