Système de mélange VISCO JET® pour agitateurs à tige
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-16121-00 509-16120-00 509-16081-00 509-16080-00 509-16060-00
441-0016EA 111 EUR InStock
441-0016 441-0015 441-0014 441-0013 441-0012
Système de mélange VISCO JET® pour agitateurs à tige
Agitateurs Outils d'agitation
Le VISCO JET® homogénéise les liquides à haute et faible viscosité dans les récipients, en créant des conditions de flux dynamiques au moyen de ce que l'on appelle le principe du cône. Les flux turbulents sont créés au niveau de l'extrémité conique, par accélération, déplacement et retardement. Ces flux se déplacent au sein du milieu agité pour créer un nouveau mouvement de mélange dynamique.
  • Un seul système pour toutes les tâches de mélange ou presque
  • Aucune prise d'air, formation de mousse ou chauffage
  • Mélange doux et délicat
  • Courtes périodes de mélange
  • Faible consommation d'énergie grâce à une faible vitesse de mélange
Information de livraison: Fourni avec arbre.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité