Stirrer Glands, PFTE or Brass, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
ST4R ST4W
201-8732EA 30.8 EUR InStock
201-8732 201-8733
Stirrer Glands, PFTE or Brass, Quickfit®
Agitateurs Outils d'agitation
Stuffing box type glands with choice of brass or PTFE cones. Accepts 6 mm diameter stirrer shaft.
  • Provides a seal by means of adjustable compression of O rings and lubricated felt washers
  • 201-8730 and 201-8731 have integral drive pulleys
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité