L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Stirrer Glands, Glass, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
ST20/2 ST20/3 ST20/4
201-8727EA 176 EUR InStock
201-8727 201-8728 BIBBST20/4
Stirrer Glands, Glass, Quickfit®
Agitateurs Outils d'agitation
Parallel ground glass sleeve with cup to accept suitable lubricant for introducing stirrer paddles into Quickfit® flasks and vessels.
  • Provides vapour-tight seal between paddle and flask
  • Holds vacuum down to 13,3 Pa
Informations de commande: Supplied with screw caps, rubber rings and PTFE washers. Note the stirrer should not be run at speeds in excess of 700 min⁻¹.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité