Tiges et roulements d'agitateurs KPG
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
24.750.09 1.480.000 1.480.016 24.500.42 1.452.000 24.506.57 24.528.56 24.540.51
441-9021 441-9101 441-9102 441-9111 441-9112 441-9113 441-9114 441-9115
Tiges et roulements d'agitateurs KPG
Agitateurs Axes d'agitation
Tiges et roulements d'agitateurs interchangeables en verre DURAN®, clair
  • Tiges d'agitateurs de type WB avec surface de roulement rodée et polie
  • Roulements d'agitateurs de types HA, HB, HQ et HT avec surface rodée et polie
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité