VWR®, Lames d'agitateur avec extrémités lisses
Fournisseur: VWR Collection
441-0248EA 10 EUR InStock
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Lames d'agitateur avec extrémités lisses
Agitateurs Pâles d'agitation
En PTFE. Lames compatibles avec une tige d'agitation en PTFE, orifice de 6,5 mm de diamètre, 3,2 mm d'épaisseur. Inertes et anti-rayures. La surface lisse empêche toute contamination et facilite le nettoyage.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité