Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation trois pales
Fournisseur: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 365 EUR InStock
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation trois pales
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable, sauf le modèle 441-2125, qui est recouvert de PTFE. Les agitateurs refoulent la substance à mélanger du haut du récipient vers le bas. Cisaillement localisé minimal.
  • Pour l'agitation de liquides, vitesse moyenne à élevée
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité