L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation à turbine
Fournisseur: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 246 EUR InStock
441-2921 441-2922 441-2923
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation à turbine
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable. Les agitateurs refoulent la substance à mélanger depuis le haut du récipient. Forces de cisaillement minimales.
  • Pour l'agitation de liquides à une vitesse moyenne à élevée
  • Création d'un flux axial
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Ø agitateur Ø axe Longueur axe Vitesse max. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tige d'agitation à turbine 30 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2921
Tige d'agitation à turbine 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2922
Tige d'agitation à turbine 70 mm 10 mm 400 mm 800 min-1 1 441-2923
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité