L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation à ancre
Fournisseur: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 464 EUR InStock
441-2931 441-2932 441-2934
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation à ancre
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable. Permettent de minimiser les dépôts sur les parois du récipient et de répartir uniformément la teneur élevée en minéraux dans les liquides ; particulièrement adaptés au mélange de réactions de polymères. Forces de cisaillement élevées en périphérie.
  • Pour l'agitation de liquides à faible vitesse
  • Conviennent pour l'agitation de liquides d'une viscosité moyenne à élevée
  • Création d'un flux tangentiel
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité