L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation disque dissolveur
Fournisseur: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 324 EUR InStock
441-2951 441-2953 441-2954
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation disque dissolveur
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable. Les agitateurs refoulent la substance à mélanger du haut du récipient vers le bas. Haute turbulence et forces de cisaillement élevées.
  • Pour l'agitation de liquides, vitesse moyenne à élevée
  • Création d'un flux radial
  • Trois formats d'agitateur au choix
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité