Agitateurs KPG avec lame latérale
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06307201 06307010 06307003 06307301 06307303 06307305 06307311 06307001 06307005 06307008 06307011 06307013 06307015 06307205 06307208 06307210 06307211 06307213 06307215 06307310 06307400
441-9670EA 78.3 EUR InStock
441-9670 441-9679 441-9683 LENZ06307301 LENZ06307303 LENZ06307305 LENZ06307311 441-1000 441-1001 441-1002 441-1003 441-1004 441-1005 LENZ06307205 LENZ06307208 LENZ06307210 LENZ06307211 LENZ06307213 LENZ06307215 LENZ06307310 LENZ06307400
Agitateurs KPG avec lame latérale
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, verre borosilicaté avec pale en PTFE et vis de fixation de sécurité pour la pale. Tige de 10 mm de Ø. La longueur de la surface de roulement rodée et polie pour la tige est de 160 mm de Ø.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Pour tubes RN Ø axe Longueur axe Lame L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Agitateur à lame latérale et fixation 100 ml 29/32 10 mm 310 mm 50×18 mm 1 441-1000
Agitateur à lame latérale et fixation 250 - 500 ml 29/32 10 mm 310 mm 68×24 mm 1 441-9683
Agitateur à lame latérale et fixation 1000 ml 29/32 10 mm 390 mm 75×24 mm 1 441-1001
Agitateur à lame latérale et fixation 2000 - 3000 ml 45/40 16 mm 460 mm 75×24 mm 1 441-1002
Agitateur à lame latérale et fixation 4000 - 5000 ml 29/32 10 mm 480 mm 125×24 mm 1 441-9679
Agitateur à lame latérale et fixation 4000 - 5000 ml 45/40 16 mm 520 mm 125×35 mm 1 441-1003
Agitateur à lame latérale et fixation 6000 ml 45/40 16 mm 560 mm 125×35 mm 1 441-1004
Agitateur à lame latérale et fixation 10000 ml 45/40 16 mm 620 mm 125×35 mm 1 441-1005
Tige avec fixation 8×40 - - 10 mm 310 mm - 1 441-9670
Tige avec fixation 8×40 - - 10 mm 390 mm - 1 LENZ06307205
Tige avec fixation 14×50 - - 10 mm 480 mm - 1 LENZ06307210
Tige avec fixation 8×40 - - 16 mm 460 mm - 1 LENZ06307208
Tige avec fixation 14×50 - - 16 mm 520 mm - 1 LENZ06307211
Tige avec fixation 14×50 - - 16 mm 560 mm - 1 LENZ06307213
Tige avec fixation 14×50 - - 16 mm 620 mm - 1 LENZ06307215
Lame en PTFE, largeur: 3 mm - - - - 50×18 mm 1 LENZ06307301
Lame en PTFE, largeur: 3 mm - - - - 68×24 mm 1 LENZ06307303
Lame en PTFE, largeur: 3 mm - - - - 75×24 mm 1 LENZ06307305
Lame en PTFE, largeur: 3 mm - - - - 125×24 mm 1 LENZ06307310
Lame en PTFE, largeur: 3 mm - - - - 125×35 mm 1 LENZ06307311
Vis de fixation, PTFE - - - - - 1 LENZ06307400
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité