Stirrer with paddles
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06308001 06308003 06308005 06308007 06308009
LENZ06308001EA 94.4 EUR InStock
LENZ06308001 441-0049 LENZ06308005 LENZ06308007 LENZ06308009
Stirrer with paddles
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, borosilicate glass shaft, PFTE paddles with ground and polished shaft.
Attention: * stirring Ø when blades extended
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité