Digital thermometers, testo 905
Fournisseur: TESTO
0560.9055 0560.9056
620-3313EA 79 EUR InStock
620-3313 620-3314
Digital thermometers, testo 905
Thermomètres Thermomètres numériques
Sondes à thermocouple (pénétration et surface) et affichage rotatif
  • Fonction d'arrêt automatique
  • Capteur industriel, thermocouple de type K
  • Lecture facile de la valeur grâce à l'écran rotatif
Le testo 905 est un mini thermomètre rapide avec une large gamme de mesure. Le 905-T1 est équipé d'un capteur industriel professionnel (thermocouple de type K), qui présente un excellent niveau de précision, surtout dans la plage de mesure supérieure. La tête de mesure thermocouple large et à ressort du 905-T2 garantit un temps de réaction très rapide et un niveau de précision élevé car elle repose toujours à plat sur la surface irrégulière de l'objet à mesurer.
* Température jusqu'à 500 °C - courte durée.
Information de livraison: Fourni avec un clip de fixation et des piles AAA pour 1000 heures d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité