Thermomètres alimentaires, testo 105
Fournisseur: TESTO
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 109 EUR InStock
620-0172 620-2604
Thermomètres alimentaires, testo 105
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres solides avec pointes de mesure interchangeables conviennent aux mesures de contrôle effectuées dans l'industrie, notamment les abattoirs et salles d'entreposage réfrigérées, et pendant le transport.
  • Valeurs limites définies par l'utilisateur
  • Alarme visuelle ou sonore
  • Écran éclairé intégré
Sonde NTC interchangeable (100 mm).
L×P×H: 145×38×195 mm
Poids : 139 g
Information de livraison: Livrés avec pointe de mesure standard et pile. Autres sondes disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité