Thermomètre étanche avec sonde de pénétration, PDT300
Fournisseur: Comark
620-0359EA 156 EUR InStock
620-0359
Thermomètre étanche avec sonde de pénétration, PDT300
Thermomètres Thermomètres numériques
This thermometer provides BioCote® protection. Although it inhibits the growth of micoorganisms on the instrument, the BioCote® protection does not protect individuals against such harmful organisms or remove the need to maintain high standards of hygiene and cleanliness.
  • Temps de réponse inférieur à six secondes
  • Commutation possible entre °F/°C
  • Ultra-plat, se glisse dans une poche
  • Fonction 'HOLD' de gel des données
  • Utilisation constante dans des conditions humides
Stainless steel probe (L×Ø: 75×3 mm) - Tip reduced to 1,6 mm.
BioCote® is a silver based anti-microbial agent that is impregnated into the instrument case during moulding.
Certifications: Conformité à la norme NSF.
Informations de commande: Fourni avec une pile bouton LR44 1,5 volt.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous: technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité