Thermomètres numériques haute précision, TFN 520 et 530
Fournisseur: EBRO
1340-5520 1340-5522 1340-5530 1340-5532
620-1460EA 217 EUR InStock
620-1460 620-1390 620-1391 620-1392
Thermomètres numériques haute précision, TFN 520 et 530
Thermomètres Thermomètres numériques
These thermometers can be used for measuring temperatures in air conditioning and ventilation applications, air and gases, liquids and for measuring surface temperatures, temperatures of tools for injection moulding processes and plastic materials.
  • Affichage des valeurs minimale/maximale
  • Connexions SMP, Lemo ou Ex
  • Fonction de maintien „HOLD“
  • Mise hors tension automatique
  • Temps de réponse (t99) de trois secondes (620-1461)
Sondes externes à thermocouples K, J, T, E.
Conformité à IP 52 (standard), IP 40 (SMP).
Weight: 90 g
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Information de livraison: Fournis avec certificat d'étalonnage d'usine trois points, pile avec indicateur de charge - Sonde non incluse.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité