Thermomètres numériques ultra-précis, TFX 430
Fournisseur: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 756 EUR InStock
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Thermomètres numériques ultra-précis, TFX 430
Thermomètres Thermomètres numériques
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • Fonction de maintien « HOLD »
  • Mise hors tension automatique
  • Affichage des valeurs minimale/maximale
Different PT100 probes for different applications available.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Information de livraison: Fourni avec certificat d'étalonnage en trois points, pile au lithium CR2477 trois volts pour une durée d'utilisation de cinq ans. Avec le modèle 620-1385, la sonde doit être commandée séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité