Thermomètres numériques, KM 330 et KM 340
Fournisseur: COMARK LIMITED
KM330 KM340
620-3161EA 171 EUR InStock
620-3161 620-1174
Thermomètres numériques, KM 330 et KM 340
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre universel compact est intégré dans une protection en caoutchouc.
  • Affichage de la fonction maximum
  • Fonction 'HOLD' de mémorisation de la dernière mesure
  • Type KM 340 à deux entrées pour les mesures directes ou différentielles entre deux thermocouples
Sondes à thermocouple type K.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité