Thermometer test caps
Fournisseur: COMARK
TX23L TX24L TX25L TX26L
620-0377EA 151 EUR InStock
620-0377 620-0378 620-0379 620-0380
Thermometer test caps
Thermomètres Thermomètres numériques
Certified test capsules can be used for quick checking of the thermometer's function against specifications. They are connected to the thermometer instead of a sensor and consist of a resistor that corresponds exactly to a given temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité