L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Turbidimètre portable, Turbiquant® 1100
Fournisseur: Merck
1.18324.0001 1.18325.0001
1.18324.0001EA 2080 EUR InStock
1.18324.0001 1.18325.0001
Turbidimètre portable, Turbiquant® 1100
Turbidimètres
The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
  • Battery power for over 5000 measurements
  • Improved precision, ready to use and non toxic standards
  • Portable, battery powered for on the spot analysis
These particles scatter incident light in many directions. The light scattered at 90 degrees is measured. Nephelometry is the measurement of turbidity. The clearer a liquid, the lower the turbidity. The units of turbidity are nephelometric turbidity units (More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité