Accessoires
Fournisseur: Merck
Turbiquant®
1.18336.0001EA 364 EUR InStock
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001 1.18338.0001 1.18382.0001
Accessoires
Turbidimètres
Outre les cuves et lampes de rechange, des cuves de versement et à circulation ont été développées pour améliorer l'efficacité. Le set de circulation assure un alignement de cuve unique et un rinçage simplifié.
Une mesure de flux continu est possible avec les Turbiquant 3000 T/3000 IR via le set de circulation avec mesure régulière des résultats via une imprimante ou un PC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité