Transilluminateurs à lumière blanche
Fournisseur: Analytik Jena
730-1002EA 935 EUR InStock
730-1002
Transilluminateurs à lumière blanche
Transilluminateurs Transilluminateurs à lumière blanche
Les transilluminateurs à lumière blanche assurent une diffusion uniforme de la lumière pour les autoradiographies, les négatifs, les films radiographiques, les positifs sur films, les plaques de microtitration et les gels.
Les surfaces en verre du transilluminateur sont scellées dans l'appareil avec une double sécurité afin d'assurer une surface de travail durable et résistante aux rayures et aux produits chimiques.
L×P×H: 337×241×108 mm
Poids: 3,8 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité