Petites brides avec embout
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 22.3 EUR InStock
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Petites brides avec embout
Raccords et connecteurs
Pour le raccordement des pompes aux tuyaux à vide.
Aluminium.
  • Montage et démontage rapides et aisés au niveau des pompes
  • Raccordement sûr, étanche au vide, avec bagues de fixation et de centrage en option
  • Une large gamme de brides avec buses de flexibles pour différents diamètres de tuyau internes est disponible
For connecting pumps to vacuum hoses.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité