Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Fournisseur: KNF
N86KN.18 N86KT.18 N816.3KT.18 N816.1.2KT.18 N035.3AT18IP20 N816.3KT.45.18
181-3281EA 386 EUR InStock
181-3281 181-3282 181-3135 181-3109 181-0344 181-3917
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Pompe Pompes à vide à membrane
Pompes à membrane, fonctionnement à sec et à simple ou double tête pour un large éventail d'applications en laboratoire. Elles transfèrent et évacuent sans affecter les milieux, autrement dit les milieux restent non contaminés. La pompe comprend une membrane à revêtement en PTFE à optimisation de la tension brevetée, ce qui permet de réduire la taille de la pompe et de prolonger la durée de vie de la membrane.
  • 100% oil-free transfer, evacuation and compression, so media remains uncontaminated
  • Version available for neutral to mildly aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
  • Environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
  • Resistant materials for pump head parts coming into contact with media
  • Flow rate up to 1,8 m³/h / Ultimate vacuum up to 15 mbar abs.
  • N 938.50 KT.18 ensures exceptionally fast evacuation by the parallel and in series connection of both pump heads
Application: Filtration, SPE, degassing, fluid aspiration.
Matériau pour les pièces de la tête de pompe entrant en contact avec les milieux :
KN : tête de pompe en PPS ; membrane en EDPM ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
Informations de commande: pour plus de détails sur toute la gamme des pompes LABOPORT, merci de vous référez à notre site internet.
Attention: *Débit à la pression atmosphérique
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité