Pompes à vide à membrane, LABOPORT®, N 810, N 820
Fournisseur: KNF
181-3315EA 941 EUR InStock
181-3315 181-3320
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®, N 810, N 820
Pompe Pompes à vide à membrane
Pompes à membrane à fonctionnement à sec, à simple ou double tête, résistantes aux produits chimiques, pour une large gamme d'applications en laboratoire. Elles assurent le transfert et l'évacuation sans affecter les milieux de culture, qui restent ainsi non contaminés.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller and extends the service life of the diaphragm. All parts that come into contact with the media are comprised of chemically resistant fluorinated plastics.
Membrane à optimisation de la tension brevetée incluse, ce qui permet de réduire la taille de la pompe et de prolonger la durée de vie de la membrane. Toutes les pièces en contact avec les milieux de culture sont constituées de matières plastiques fluorées résistantes aux produits chimiques.
Informations de commande: fournies avec une pompe à membrane résistante aux produits chimiques avec disjoncteur thermique, fusible, câble de connexion et fixation en PTFE pour tuyaux de 10 mm de diamètre interne.
Information de livraison: Includes chemically resistant diaphragm pump with thermal circuit breaker, mains fuse, connecting cable and PTFE hose attachments with for hoses with 10 mm internal diameter.
Attention: Flow rate at atmospheric pressure.
Débit à la pression atmosphérique
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité