Groupes de pompage chimique
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20733000 733002 20737000
181-1048EA 3280 EUR InStock
181-1048 181-1049 181-1074
Groupes de pompage chimique
Pompe Pompes à vide à membrane
Groupes de pompage PC 101 NT et PC 201 NT.
  • Vide sans huile jusqu'à ~1,5 et ~7 mbar
  • Comprend des pompes chimiques à membrane à haute résistance chimique (les pièces en contact avec les milieux sont en composés à base de PTFE et en composés similaires)
  • Haute capacité de la pompe jusqu'à une pression proche de pression finale, faible vide final
  • Haute récupération des solvants
  • Avec affichage analogique du vide et commande de débit manuelle
Le groupe de pompage chimique est composé d'une pompe à membrane à deux ou trois étages. La vanne de régulation de débit avec manomètre permet de régler aisément le débit et donc maintenir le vide voulu. Construction compacte avec séparateur (AK) et condenseur d'émission (EK) isolé pour un usage flexible.
Information de livraison: le produit est fourni avec l'unité de pompage chimique à vide, un séparateur côté aspiration, un condensateur d'émissions, un dispositif de contrôle du débit et un indicateur de vide.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité