Vacuum Systems LABOPORT® SC 820 and SC 840
Fournisseur: KNF
SCC820 SCC840
181-3432EA 7621 EUR InStock
181-3432 181-3433
Vacuum Systems LABOPORT® SC 820 and SC 840
Pompe Pompes à vide à membrane
Les systèmes modulaires SC sont équipés d'une pompe à membrane résistant aux produits chimiques. Les systèmes de vide peuvent être utilisés dans une large gamme de travaux de laboratoire partout où un vide propre et constant est nécessaire. Il existe une sélection de pompes à vide ayant différentes capacités et comportant différents composants de système modulaire pour être adaptées à n'importe quelle utilisation en laboratoire.
  • Résistance aux produits chimiques, conviennent donc à une utilisation avec les gaz et vapeurs très agressifs et corrosifs
  • Grande tolérance aux vapeurs et aux condensats
  • Récupération contrôlée des solvants par un condensateur haute performance (côté pression)
  • Particules piégées dans le système (côté aspiration)
  • Régulation automatique du vide
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Information de livraison: Le système de vide SC se compose de la pompe à vide à membrane chimiquement résistante, d'une base, d'un séparateur (côté aspiration), d'un condenseur (côté pression), d'un régulateur de vide doté d'une unité de commande, de câbles et de tuyaux, entièrement assemblés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité