Pompes à vide, Rotavac Valve Control
Fournisseur: Heidolph
531-0376EA 1799 EUR InStock
531-0376 531-3693 HEID591-00130-04
Pompes à vide, Rotavac Valve Control
Pompe Pompes à vide pour évaporateurs rotatifs
Rotavac Valve Control. Two stage diaphragm pump made from chemically resistant materials. Suction capacity for use with up to three rotary evaporators at the same time.
Can be combined with a condensate cooler.
Designed for all Hei-VAP rotary evaporators.
Informations de commande: D'autres pompes à vide sont également disponibles, veuillez contacter Avantor pour plus de détails.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité