Accessoires pour évaporateurs rotatifs
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 259 EUR InStock
531-0844 531-0843 531-1068
Accessoires pour évaporateurs rotatifs
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Sonde température de vapeur: Pour les modèles Advantage et Precision uniquement
- Affichage de la température de vapeur.
Capteur de vide AUTOaccurate: Pour les versions Precision avec verreries G3 et G6, ce capteur permet la régulation automatique du vide, pour la distillation automatique de solvants et mélanges de solvants.
Accessoire de vide, valve de vide: Nécessaire pour tous les Hei-VAP avec pompes à vide contrôlées par valve.
- Positionnement externe facilitant l'entretien
- Peut se combiner avec un flacon de Woulff pour une unité (option)
Flacon de Woulff: Récupération additionelle de solvant en conjonction avec le condenseur pour protéger la valve et la pompe.
- Connexion directe à la valve de vide
- Raccordements pour le vide au contrôleur
For Advantage and Precision models only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité