Pompes rotatives à palettes, modèles RV, EDWARDS
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
A65201903 A65301903 A65401903 A65501903 A65309903
181-0358EA 9660 EUR InStock
181-0358 181-0360 531-0018 181-0361 EDWAA65309903
Pompes rotatives à palettes, modèles RV, EDWARDS
Pompe Pompes à vide à palettes
Ces pompes rotatives haute performance sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles. Elles fournissent un haut débit ou un vide absolu élevé grâce à une commande unique. Les pompes RV peuvent fonctionner en continu avec des pressions d'alimentation jusqu'à 50 mbars, ou être réglées pour atteindre une pression partielle ultime de 1×10⁻⁴ mbars. Pour les applications de séchage, la capacité de traitement de l'eau est de 290 g par heure à des pressions de vapeur jusqu'à 80 mbars (RV 12).
  • Fonctionnement doux et silencieux (48 dB A à 1 mbar)
  • Vide important ou haut débit
  • Raccords d'entrée et de sortie NO 25
  • Fonctionnement 110/120 V ou 220/240 V, 50/60 Hz
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité