Systèmes de pompage à vide VACUBOY
Fournisseur: Integra
155500 155510
612-0683EA 244 EUR InStock
612-0683 612-0684
Systèmes de pompage à vide VACUBOY
Pompe Systèmes de pompe à vide
Le système VACUBOY à commande manuelle est particulièrement adapté à l'aspiration et l'élimination contrôlées et sûres de la totalité des liquides dans des cuvettes, des microplaques, des tubes, des boîtes de Pétri, des flacons de culture cellulaire, des ballons, des bioréacteurs et d'autres récipients de laboratoire courants. Il s'utilise avec de nombreux adaptateurs d'aspiration en acier inoxydable, des pipettes Pasteur et sérologiques ou des pointes de pipettes, pour un large éventail d'applications. Chaque adaptateur a été spécifiquement fabriqué en fonction des dimensions et de la géométrie des récipients correspondants en verre ou en plastique. La commande manuelle peut être connectée à n'importe quelle source de vide existante du laboratoire, afin de compléter le système.
  • Manipulation très aisée et pratique
  • Conception ergonomique réduisant la fatigue dans le cas de procédures d'aspiration répétitives
  • Toutes les pièces en contact avec des liquides sont autoclavables
  • Utilisable avec toutes les sources de vide (par exemple trompes à eau, pompes à vide externes, etc.)
  • Grand assortiment d'adaptateurs monocanal et multicanaux en option
VACUBOY à commande manuelle:
Appareil de base présentant les caractéristiques techniques susmentionnées, un adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur et un adaptateur monocanal en acier inoxydable de 40 mm.
Set VACUBOY à commande manuelle:
Comporte l'appareil de base décrit ci-dessus, un support adapté, un adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur, un adaptateur monocanal et un à 8 canaux en acier inoxydable de 40 mm de long, deux adaptateurs monocanal en plastique pour pointes avec et sans éjecteur et un adaptateur à 8 canaux en plastique pour pointes avec éjecteur.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité