Contrôleur de vide
Fournisseur: Vacuubrand
181-1030EA 0 EUR InStock
181-1030
Contrôleur de vide
Pompe Régulateurs de vide
Modèle CVC 3000:
Vacuomètre entièrement électronique très polyvalent et contrôleur. Le contrôleur est équipé d'un capteur de pression absolue capacitif intégré en alumine/céramique, ainsi que d'une soupape d'évent intégrée et de sorties commutées pour une vanne pour conduite d'aspiration et une vanne d'eau de refroidissement. Il facilite considérablement le travail et permet un fonctionnement écologique tout en protégeant les échantillons, une récupération des solvants, une réduction de la formation de mousse et de la surchauffe. Le réglage d'aspiration optimale peut être trouvé rapidement et simplement, même avec les mélanges et les pressions inconnus.
  • Système de vide de processus, eau de refroidissement et aération contrôlées selon les besoins
  • Commande intuitive du menu via un écran graphique avec affichage analogique et numérique du vide
  • Auto-configuration : par simple connexion, le contrôleur détecte les pompes Vacuubrand, les vannes à vide et les soupapes de refroidissement ainsi que les capteurs externes grâce à la technologie VACUU BUS
  • Fonctions prédéfinies pour de nombreuses applications, p. ex. étuve, filtration, etc.
  • Point d'ébullition automatique pour évaporateurs rotatifs : entièrement automatique - pas besoin d'entrer les paramètres avec pompes NT VARIO
Suction line and coolant water valve: connection socket 5-pin, EN 60130-9.
Information de livraison: les articles fournis comprennent le régulateur de vide avec base, un bloc d'alimentation, un câble avec prise conforme à la norme locale et un manuel d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité