Pompes à jet d'eau conformes à la norme Friedrichs-Antlinger
Fournisseur: Lenz
181-9401EA 118 EUR InStock
181-9401
Pompes à jet d'eau conformes à la norme Friedrichs-Antlinger
Pompe Trompes à eau
Duran®, avec olives.Avec buse en spirale. Pour de hautes performances.
  • Consommation d'eau : 10 l/min à 4 bar de pression d'eau
  • Vitesse d'aspiration : 400 ml/s à 4 bar de pression d'eau
  • Pression finale 16 mbar à 4 bar de pression d'eau
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité