Bain chauffant avec agitation magnétique, HBR 4 control
Fournisseur: IKA
20003549 10001849
462-0592EA 4802 EUR InStock
462-0592 IKAA20009381 IKAA20009382 IKAA10001849
Bain chauffant avec agitation magnétique, HBR 4 control
Bains Bains-marie à circulation
Bains cylindriques en acier inoxydable avec dispositif de chauffage sous la cuve. Possibilité d'utiliser de l'eau ou de l'huile à faible viscosité (50 cP ou 50 mPa-s) en tant que fluide caloporteur. Le bain dispose d'une plage de vitesse d'agitation de 150 à 800 min-1 et les dimensions internes du réservoir sont de 200×160 mm (Ø×h).
  • Limiteur de température de sécurité réglable à l'infini, conformément à DIN 12877
  • Double paroi et poignées de transport pour protéger l'utilisateur contre les brûlures accidentelles
  • Contrôleur à logique floue et affichage numérique indiquant la vitesse et les températures nominale, réelle et de sécurité
  • Agitateur magnétique intégré faisant circuler le fluide afin d'améliorer la répartition de la chaleur
  • Les éléments de sécurité sont contrôlés lorsque l'unité est allumée.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
Informations de commande: Informations de commande: Fournis sans couvercle ni plaque de fond. Accessoires à commander séparément.
Attention: * RT = température ambiante
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité