Bains bouillants, série SBB Aqua Plus
Fournisseur: Grant
462-0168EA 1410 EUR InStock
462-0168 462-0170 462-0171 462-0166
Bains bouillants, série SBB Aqua Plus
Bains Bains à ébulition
Ces bains-marie sont conçus pour un fonctionnement continu avec de l'eau à plus de 90 °C. Ils sont équipés d'une cuve en acier inoxydable, d'un contrôle analogique de la température, et de 2 disjoncteurs de température basse et haute paramétrables.
  • Régulateur d'énergie pour maintenir une ébullition uniforme, sans vapeur excessive ni éclaboussures
  • Capteur de niveau pour maintenir le niveau de liquide dans le bain et éviter ainsi à l'utilisateur de contrôler et de remplir le bain
  • Éléments chauffants et sondes de température montés à la base de la cuve et protégés par une grille perforée pour un plus grand volume utilisable
  • Construction robuste et résistante à la corrosion
  • Nouveau design moderne
Informations de commande: Les accessoires doivent être commandés séparément -Voir entrée « Bains SUB Aqua Pro ».
Information de livraison: fournis avec un couvercle en polycarbonate, mais sans anneaux.
Attention: ** Requis pour placer des flacons à fond plat directement au fond du bain, pour permettre une meilleure convection.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité