L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bains-marie à agitation, SW22 et SW23
Fournisseur: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3420 EUR InStock
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Bains-marie à agitation, SW22 et SW23
Bains Bains-marie à agitation
Bains-marie à agitation en acier inoxydable conçus pour un fonctionnement continu sans surveillance. L'affichage lumineux sur plusieurs écrans LED, indiquant jusqu'à six valeurs de température, est visible de loin. Régulation avancée de la température par microprocesseur PID pour éliminer les surchauffes et assurer une grande stabilité de la température. Excellente protection des échantillons sensibles : un signal sonore intermittent retentit dès que la limite supérieure ou inférieure de température est atteinte. Si le liquide du bain atteint le niveau minimum, l'appareil s'éteint et unMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité