L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cartouches de déminéralisation d'eau, Aquadem® DL
Fournisseur: ENVIROFALK PHARMAWATERSYSTEMS
1941-005 1941-015 1941-025
172-4109EA 643 EUR InStock
172-4109 172-4111 172-4112
Cartouches de déminéralisation d'eau, Aquadem® DL
Purificateurs d'eau Déioniseurs
Pressureless water deionisation cartridge with plastic housing, filled with regenerable mixed-bed resins.
  • Compact and inexpensive solution for smaller requirements, ready for connection
  • Achieved water quality covers the majority of common laboratory applications
  • Simple handling with quick connection system
  • Suitable for benchtop set up in laboratories
  • Long life time, transportable
Jeu de connexion SB: tuyau d'alimentation et de décharge, électrode de flux, tube de sortie, conductimètre SB.
Jeu de connexion GS: tuyau d'alimentation et de décharge,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité