Systèmes d'osmose inverse
Fournisseur: ENVIROFALK PHARMAWATERSYSTEMS
1981-040 1981-041
172-4215EA 0 EUR InStock
172-4215 172-4216
Systèmes d'osmose inverse
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Cet appareil compact et économique peut être fixé au mur. Il présente une alternative aux systèmes à échange ionique. Frais de fonctionnement réduits par rapport aux appareils à cartouches.
  • Filtre à charbon actif 5 µm
  • Deux manomètres et un récipient sous pression en PVC avec une membrane en polyamide et polysulfone en spirale
  • Limiteur de débit et vanne de vidange rapide
  • Cartouche de désionisation AQUADEM 2 DL contenant 2 l de résine à usage unique
  • Conductimètre et boîtier en plastique avec fenêtre de contrôle
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité