Systèmes d'osmose inverse, RO 10 / 20 / 30 / 40
Fournisseur: ENVIROFALK PHARMAWATERSYSTEMS
1981-001 1981-002 1981-003 1981-004
172-4211EA 0 EUR InStock
172-4211 172-4212 172-4213 172-4214
Systèmes d'osmose inverse, RO 10 / 20 / 30 / 40
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
These compact units with two or three purification steps produce economically demineralised water directly from tap water without any pretreatment. Ideal for general Lab requirements, such as dishwashers, autoclaves, glass cleaning, simple analytics or pretreatment for ultrapure water systems.
  • Integrated pre filter, automatic flush system and reliable stainless steel pressure vessels
  • Two integrated conductivity meters for monitoring the whole system
  • RS 232 and centronics port allows a system monitoring according to GLP
  • Modular concept: Can be extended to meet increased pure water requirements
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité