Système de production d'eau ultrapure Simplicity®
Fournisseur: Merck
SIMSV00SZ SIMSV00FR SIMS000UK SIMSV00UK SIMS000BE SIMS000GE SIMS000FR SIMSV00BE SIMSV00SP SIMS000SZ SIMS000EU SIMSV00EU SIMS000IT SIMSV00IT SIMS000SP SIMSV00GE
171-0306EA 5259 EUR InStock
171-0306 171-0765 171-0275 171-0749 171-0762 171-0298 171-0748 171-0764 171-0305 171-0301 171-0297 171-0302 171-0299 171-0304 171-0300 171-0303
Système de production d'eau ultrapure Simplicity®
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Le système de purification d'eau portable Simplicity® peut être placé à n'importe quel endroit dans le laboratoire. Il ne nécessite aucune installation spéciale, pas de raccord à un système d'alimentation en eau et produit de l'eau ultrapure sur demande à partir d'eau prétraitée (système Elix®, eau distillée, désionisée ou purifiée par osmose inverse). Le système Simplicity représente une alternative économique à l'utilisation courante d'eau en bouteille par les laboratoires. L'eau ultrapure du système Simplicity, produite et utilisée sur place, n'est pas soumise à la dégradation ni à la contamination qui affectent l'eau en bouteille. L'affichage graphique couleur intuitif du système Simplicity signifie que l'utilisateur peut voir instantanément tous les paramètres du système, y compris la qualité de l'eau, le niveau du réservoir et si la cartouche a besoin d'être remplacée. Eau ultrapure type I pour les scientifiques ayant des besoins inférieurs à 5 litres par jour.
  • En cas d'interruption de la collecte, la recirculation automatique garantit la stabilité de la qualité de l'eau
  • Installation simple: l'utilisateur branche l'appareil, le relie à la cartouche SimpliPak®, puis remplit le réservoir amovible d'eau prétraitée
  • Affichage convivial
  • Le système prend l'eau prétraitée stockée dans un réservoir de 2 litres intégré, rechargeable et amovible
  • Maintenance réduite à un simple changement de cartouche une ou deux fois par an, en fonction de la valeur de résistivité affichée pour l'eau ultrapure produite; changement du filtre et du module de traitement sans outils
Le système Simplicity® UV est doté d'une lampe UV à double longueur d'ondes (185 et 254 nm) afin de réduire les contaminants organiques à <5 ppb, rendant l'eau utilisable pour des applications sensibles telles que l'analyse HPLC, GC et COT.
Alimentation électrique: 100 - 230 V/50 - 60 Hz.
Alimentation électrique: 100 - 230 V - 50 - 60 HZ
Informations de commande: SimpliPak® doit être complété par un filtre final Millipak® ou BioPak®.
Attention: * avec la cartouche ultrafiltration BioPak®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité