Unités de purification de l'eau, PURELAB® Classic
Fournisseur: ELGA LabWater
CLXXXDIM2 CLXXUVFM2 CLXXXUFM2
171-0340EA 0 EUR InStock
171-0340 ELGACLXXUVFM2 ELGACLXXXUFM2
Unités de purification de l'eau, PURELAB® Classic
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
An ideal choice for Laboratories that require more than 20 L of type 1 water per day. The adjustable flow rate can reach 2 L/min and quality control measures guarantee ultra-pure water with a Low Level of bacteria. This compact, Lightweight device is designed and manufactured to produce ultra-pure water of the highest quality whilst ensuring ease of use and minimal maintenance requirements. The microprocessor-controlled management system ensures the unit is efficient and easy to use. An economical device for producing ultra-pure 18 MΩcm water at temperatures above 25 °C. The unit can be used for analytic applications, such as HPLC, atomic absorption, ion chromatography and molecular biology.
  • Possibilité d'installation murale ou sur paillasse
  • Maintien de la qualité maximale d'eau par recirculation
  • Affichage digital des paramètres mesurés
  • Entretien aisé avec accès direct aux consommables grâce aux trappes de visite pratiques
  • Alarmes visuelles et sonores
Information de livraison: Les cartouches et filtres sont à commander séparemment
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité